Imprimer
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR12196-1G OR12196-5G
APOSOR12196-1GEA 0 EUR
APOSOR12196-1G APOSOR12196-5G
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₂INO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027185
Numéro CAS: 952182-65-9