Imprimer
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12181-1G OR12181-5G
APOSOR12181-1GEA 58 EUR
APOSOR12181-1G APOSOR12181-5G
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Formule: C₈H₉ClN₂O₂
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00705185
Numéro CAS: 2381-75-1