Imprimer
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1217-1G OR1217-5G
APOSOR1217-1GEA 46.4 EUR
APOSOR1217-1G APOSOR1217-5G
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 95+%
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₅H₃BrN₄
MW: 199.01 g/mol
Point de fusion: 254 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173661
Numéro CAS: 94741-70-5