Imprimer
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzonitrile
OR12158-1G OR12158-500MG
APOSOR12158-1GEA 69.6 EUR
APOSOR12158-1G APOSOR12158-500MG
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
Formule: C₁₀H₉N₃O
Point de fusion: 179…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689735
Numéro CAS: 144655-81-2