Imprimer
6-(Methylamino)nicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12120-1G OR12120-250MG
APOSOR12120-1GEA 48 EUR
APOSOR12120-1G APOSOR12120-250MG
6-(Methylamino)nicotinonitrile
6-(Methylamino)nicotinonitrile
Formule: C₇H₇N₃
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689756
Numéro CAS: 261715-36-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III