Imprimer
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
OR12071-10G OR12071-1G OR12071-5G
APOSOR12071-10GEA 894 EUR
APOSOR12071-10G APOSOR12071-1G APOSOR12071-5G
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Formule: C₈H₅Cl₂N₃O₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689792
Numéro CAS: 177944-61-5