Imprimer
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR12070-10G OR12070-1G OR12070-5G
APOSOR12070-10GEA 0 EUR
APOSOR12070-10G APOSOR12070-1G APOSOR12070-5G
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
Formule: C₁₀H₇Br₂NO
Point de fusion: 252 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03617848
Numéro CAS: 59869-01-1