Imprimer
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12034-1G OR12034-5G
APOSOR12034-1GEA 0 EUR
APOSOR12034-1G APOSOR12034-5G
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
Formule: C₁₄H₁₉N₃O
Point de fusion: 187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689731
Numéro CAS: 785782-25-4