Imprimer
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR12031-1G OR12031-5G
APOSOR12031-1GEA 0 EUR
APOSOR12031-1G APOSOR12031-5G
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
Formule: C₂₄H₂₄O₄
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689785
Numéro CAS: 937602-09-0