Imprimer
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12030-1G OR12030-250MG
APOSOR12030-1GEA 415 EUR
APOSOR12030-1G APOSOR12030-250MG
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Formule: C₂₃H₂₂O₄
MW: 362.43 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689784
Numéro CAS: 937602-07-8