Imprimer
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3,5-Dimethyl-4-propoxyphenyl)boronic acid
OR1203-100G OR1203-25G OR1203-5G
APOSOR1203-100GEA 538 EUR
APOSOR1203-100G APOSOR1203-25G APOSOR1203-5G
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865178
Numéro CAS: 357611-51-9