Imprimer
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR12029-1G OR12029-5G
APOSOR12029-1GEA 336 EUR
APOSOR12029-1G APOSOR12029-5G
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Formule: C₂₃H₂₂O₄
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689783
Numéro CAS: 937602-05-6