Imprimer
2,5-Dibromopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12002-100G OR12002-25G
APOSOR12002-100GEA 24.8 EUR
APOSOR12002-100G APOSOR12002-25G
2,5-Dibromopyridine
2,5-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Point d'ébullition: 235 °C
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006221
Numéro CAS: 624-28-2
EINECS: 210-839-6