Imprimer
2-Amino-5-bromopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR12001-100G OR12001-1KG OR12001-250G
APOSOR12001-100GEA 0 EUR
APOSOR12001-100G APOSOR12001-1KG APOSOR12001-250G
2-Amino-5-bromopyridine 98%
2-Amino-5-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006323
Numéro CAS: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9