Imprimer
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11999-1G OR11999-25G OR11999-5G
APOSOR11999-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11999-1G APOSOR11999-25G APOSOR11999-5G
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrCl₂NO₂
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780670
Numéro CAS: 93361-94-5