Imprimer
3-Bromobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11990-25G OR11990-5G
APOSOR11990-25GEA 0 EUR
APOSOR11990-25G APOSOR11990-5G
3-Bromobenzamide
3-Bromobenzamide
Formule: C₇H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017127
Numéro CAS: 22726-00-7