Imprimer
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11955-1G OR11955-5G OR11955-25G
APOSOR11955-1GEA 126 EUR
APOSOR11955-1G APOSOR11955-5G APOSOR11955-25G
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formule: C₉H₇N₃O
Point de fusion: 215…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801017
Numéro CAS: 834869-04-4