Imprimer
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11946-1G OR11946-250MG
APOSOR11946-1GEA 42.2 EUR
APOSOR11946-1G APOSOR11946-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Formule: C₅H₈N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00046076
Numéro CAS: 6314-23-4