Imprimer
N-Benzyl-4-bromobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11934-1G OR11934-5G
APOSOR11934-1GEA 0 EUR
APOSOR11934-1G APOSOR11934-5G
N-Benzyl-4-bromobenzamide
N-Benzyl-4-bromobenzamide
Formule: C₁₄H₁₂BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00443890
Numéro CAS: 80311-89-3