Imprimer
2,6-Dichloro-m-toluidine 90+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-methylaniline
OR11931-1G OR11931-25G OR11931-5G
APOSOR11931-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11931-1G APOSOR11931-25G APOSOR11931-5G
2,6-Dichloro-m-toluidine 90+%
2,6-Dichloro-m-toluidine
Formule: C₇H₇Cl₂N
MW: 176.0432 g/mol
Point de fusion: 37…40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007676
Numéro CAS: 64063-37-2