Imprimer
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11929-1G OR11929-100MG OR11929-500MG
APOSOR11929-1GEA 418 EUR
APOSOR11929-1G APOSOR11929-100MG APOSOR11929-500MG
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Formule: C₁₀H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801026
Numéro CAS: 52829-70-6