Imprimer
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1192-1G OR1192-50MG OR1192-5G
APOSOR1192-1GEA 0 EUR
APOSOR1192-1G APOSOR1192-50MG APOSOR1192-5G
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₉BN₂O₃S
Point de fusion: 206…210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659877
Numéro CAS: 850568-26-2