Imprimer
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11741-1G OR11741-250MG
APOSOR11741-1GEA 0 EUR
APOSOR11741-1G APOSOR11741-250MG
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
Formule: C₃H₆ClN₃
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795693
Numéro CAS: 57575-96-9