1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR11733-250MG
OR11733-100MG
OR11733-1G
APOSOR11733-250MGEA
116
EUR
APOSOR11733-250MG
APOSOR11733-100MG
APOSOR11733-1G
1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
Formule:
C₆H₁₁NO MW: 113.16 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01687329 Numéro CAS: 19597-07-0 |