Imprimer
3,5-Dibromoaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11698-25G OR11698-5G OR11698-100G
APOSOR11698-25GEA 72.5 EUR
APOSOR11698-25G APOSOR11698-5G APOSOR11698-100G
3,5-Dibromoaniline 98%
3,5-Dibromoaniline
Formule: C₆H₅Br₂N
Point de fusion: 55…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047841
Numéro CAS: 626-40-4