Imprimer
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11696-1G OR11696-100MG
APOSOR11696-1GEA 0 EUR
APOSOR11696-1G APOSOR11696-100MG
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09800877
Numéro CAS: 221006-63-9