Imprimer
8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11680-1G OR11680-5G
APOSOR11680-1GEA 464 EUR
APOSOR11680-1G APOSOR11680-5G
8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
8-Chloro-2-methyl-4-quinazolone
Formule: C₉H₇ClN₂O
Point de fusion: 247…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800989
Numéro CAS: 19407-54-6