Imprimer
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11672-1G OR11672-5G OR11672-10G
APOSOR11672-1GEA 134 EUR
APOSOR11672-1G APOSOR11672-5G APOSOR11672-10G
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01934490
Numéro CAS: 255876-52-9