Imprimer
Ethyl 2-bromo-4-oxazolecarboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-bromooxazole-4-carboxylate
OR11662-5G OR11662-1G OR11662-10G
APOSOR11662-5GEA 154 EUR
APOSOR11662-5G APOSOR11662-1G APOSOR11662-10G
Ethyl 2-bromo-4-oxazolecarboxylate 98%
Ethyl-2-bromo-4-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₆BrNO₃
MW: 220.0207 g/mol
Point de fusion: 49…51 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09801023
Numéro CAS: 460081-20-3