Imprimer
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11641-1G OR11641-250MG
APOSOR11641-1GEA 48 EUR
APOSOR11641-1G APOSOR11641-250MG
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
5-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208.04 g/mol
Point de fusion: 182…187 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08275714
Numéro CAS: 103878-58-6