Imprimer

4-Bromobenzamide 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR11630-100G OR11630-25G
APOSOR11630-100GEA 0 EUR
APOSOR11630-100G APOSOR11630-25G
4-Bromobenzamide 97%
4-Bromobenzamide
Formule: C₇H₆BrNO
Point de fusion: 190…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007991
Numéro CAS: 698-67-9
EINECS: 211-817-9

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR