Imprimer
6-Bromo-2-naphtol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
OR1161-100G OR1161-500G OR1161-1KG
APOSOR1161-100GEA 74.1 EUR
APOSOR1161-100G APOSOR1161-500G APOSOR1161-1KG
6-Bromo-2-naphtol
6-Bromo-2-naphtol
Formule: C₁₀H₇BrO
MW: 223.07 g/mol
Point de fusion: 122…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004081
Numéro CAS: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0