Imprimer
4-Bromo-2-méthoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11605-1G OR11605-5G OR11605-25G
APOSOR11605-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11605-1G APOSOR11605-5G APOSOR11605-25G
4-Bromo-2-méthoxypyridine
4-Bromo-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188.02 g/mol
Point de fusion: 25…26 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08277268
Numéro CAS: 100367-39-3