Imprimer
Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11589-1G OR11589-5G
APOSOR11589-1GEA 63.8 EUR
APOSOR11589-1G APOSOR11589-5G
Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607953
Numéro CAS: 951884-22-3