5-Bromo-4-isopropylpyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR11585-1G
OR11585-5G
APOSOR11585-1GEA
208
EUR
APOSOR11585-1G
APOSOR11585-5G
5-Bromo-4-isopropylpyrimidine 98%
5-Bromo-4-isopropylpyrimidine
Formule:
C₇H₉BrN₂ |
Numéro MDL:
MFCD09800930 Numéro CAS: 951884-28-9 |