Imprimer
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11564-5G OR11564-100G OR11564-25G
APOSOR11564-5GEA 68.3 EUR
APOSOR11564-5G APOSOR11564-100G APOSOR11564-25G
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline 96%
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
Formule: C₇H₇BrClN
Point de fusion: 55 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07369999
Numéro CAS: 627531-47-9