Imprimer
4-Bromo-N-tert-butylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-N-(tert-butyl)benzamide
OR11562-1G OR11562-5G
APOSOR11562-1GEA 0 EUR
APOSOR11562-1G APOSOR11562-5G
4-Bromo-N-tert-butylbenzamide 98%
4-Bromo-N-tert-butylbenzamide
Formule: C₁₁H₁₄BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462539
Numéro CAS: 42498-38-4