Imprimer
4-Bromo-3-methoxybenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11558-1G OR11558-250MG
APOSOR11558-1GEA 0 EUR
APOSOR11558-1G APOSOR11558-250MG
4-Bromo-3-methoxybenzamide 98%
4-Bromo-3-methoxybenzamide
Formule: C₈H₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475887
Numéro CAS: 176961-57-2