Imprimer
4-Bromo-N-methylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11557-1G OR11557-25G OR11557-5G
APOSOR11557-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11557-1G APOSOR11557-25G APOSOR11557-5G
4-Bromo-N-methylbenzamide 98%
4-Bromo-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₈BrNO
MW: 214.06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462943
Numéro CAS: 27466-83-7