Imprimer
7-Hydroxyflavone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1155-1G OR1155-25G OR1155-5G
APOSOR1155-1GEA 31.9 EUR
APOSOR1155-1G APOSOR1155-25G APOSOR1155-5G
7-Hydroxyflavone 95%
7-Hydroxyflavone
Formule: C₁₅H₁₀O₃
Point de fusion: 243…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006835
Numéro CAS: 6665-86-7