Imprimer
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichloroquinoxaline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR11539-1G OR11539-250MG
APOSOR11539-1GEA 285 EUR
APOSOR11539-1G APOSOR11539-250MG
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichloroquinoxaline 96%
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichloroquinoxaline
Formule: C₁₂H₁₂Cl₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475905
Numéro CAS: 281211-09-4