Imprimer
Ethyl 2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazole-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR11529-1G OR11529-5G
APOSOR11529-1GEA 248 EUR
APOSOR11529-1G APOSOR11529-5G
Ethyl 2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazole-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475909
Numéro CAS: 941294-50-4