Imprimer
Methyl-6-aminopicolinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11517-100G OR11517-25G OR11517-5G
APOSOR11517-100GEA 180 EUR
APOSOR11517-100G APOSOR11517-25G APOSOR11517-5G
Methyl-6-aminopicolinate 98%
Methyl-6-aminopicolinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233712
Numéro CAS: 36052-26-3