Imprimer
6-Hydroxy-4-méthyl-2-benzopyrone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1148-5G OR1148-1G
APOSOR1148-5GEA 39.3 EUR
APOSOR1148-5G APOSOR1148-1G
6-Hydroxy-4-méthyl-2-benzopyrone
6-Hydroxy-4-méthyl-2-benzopyrone
Formule: C₁₀H₈O₃
Point de fusion: 240…241 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016967
Numéro CAS: 2373-31-1