Imprimer
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11461-1G OR11461-5G
APOSOR11461-1GEA 95.7 EUR
APOSOR11461-1G APOSOR11461-5G
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Formule: C₈H₈BrClN₂
MW: 247.5200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475875
Numéro CAS: 957035-22-2