Imprimer
Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(dihydro-2H-pyran-4(3H)-ylidene)acetate
OR11453-5G OR11453-25G
APOSOR11453-5GEA 143 EUR
APOSOR11453-5G APOSOR11453-25G
Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate 97%
Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate
Formule: C₉H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475810
Numéro CAS: 130312-00-4