Imprimer
4-Nitrophenethylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Nitrophenoxy)ethanamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethoxy)-1-nitrobenzene hydrochloride
OR11412-1G OR11412-5G
APOSOR11412-1GEA 75.4 EUR
APOSOR11412-1G APOSOR11412-5G
4-Nitrophenethylamine hydrochloride 98%
4-Nitrophenethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475842
Numéro CAS: 98395-62-1