Imprimer
6-Chloro-3-formylchromone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR1141-1G OR1141-250MG OR1141-500MG
APOSOR1141-1GEA 21.5 EUR
APOSOR1141-1G APOSOR1141-250MG APOSOR1141-500MG
6-Chloro-3-formylchromone
6-Chloro-3-formylchromone
Formule: C₁₀H₅ClO₃
Point de fusion: 166…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139138
Numéro CAS: 42248-31-7