Imprimer
6-Nitropicolinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11392-100MG OR11392-250MG
APOSOR11392-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR11392-100MG APOSOR11392-250MG
6-Nitropicolinic acid 95%
6-Nitropicolinic acid
Formule: C₆H₄N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114205
Numéro CAS: 26893-68-5