Imprimer
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-5-chlorobenzonitile
OR11380-10G OR11380-1G OR11380-5G
APOSOR11380-10GEA 40.6 EUR
APOSOR11380-10G APOSOR11380-1G APOSOR11380-5G
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrClN
Point de fusion: 70.7…71.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200840
Numéro CAS: 304854-55-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III